Merck
HPA001275
Sigma-Aldrich
抗-HIF1A 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-ARNT-相互作用蛋白 兔抗, 抗-HIF-1 α 兔抗, 抗-HIF1 α 兔抗, 抗-PAS蛋白1成员 兔抗, 抗-碱性螺旋环螺旋PAS蛋白MOP1 兔抗, 抗-缺氧诱导因子1 α 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原序列
KSHPRSPNVLSVALSQRTTVPEEELNPKILALQNAQRKRKMEHDGSLFQAVGIGTLLQQPDDHAATTSLSWKRVKGCKSSEQNGMEQKTIILIPSDLACRLLGQSMDESGLPQLTSYDCEVNAPIQGSRNLLQGEELLRALD
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HIF1A(3091)
一般描述
编码HIF1A(缺氧诱导型因子1亚基α)的基因位于人染色体14q23.2上。它是HIF-1异二聚体复合物的一部分,并受氧调节。
免疫原
缺氧诱导型因子1 α 重组蛋白表位标签(PrEST)
应用
兔多克隆抗HIF1A抗体可用于标记缺氧诱导因子1 α 通过免疫细胞化学和免疫组织化学(IHC)技术(例如免疫印迹、免疫沉淀和免疫荧光)进行检测和定量测定。它被用作探针来确定缺氧诱导型因子1α在缺氧诱导型因子1的结构和功能中的存在和作用。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
缺氧诱导型因子1,α亚基(HIF1A)与芳香烃受体核转运蛋白(Arnt,HIF1B)结合,β亚基产生异二聚体碱性螺旋-环-螺旋转录因子缺氧诱导型因子1。 许多缺氧调节基因是由缺氧诱导型因子1(HIF-1)复合物介导的。 HIF-1与缺氧反应基因和其他转录因子(例如p300,转录3的信号和转导子以及氧化还原效应因子1/无嘌呤/无嘧啶核酸内切酶)的启动子结合。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST70506
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Amalia Merelli et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 750-750 (2019-08-06)
Erythropoietin (EPO) is not only a hormone that promotes erythropoiesis but also has a neuroprotective effect on neurons attributed to its known anti-apoptotic action. Previously, our group has demonstrated that recombinant-human EPO (rHu-EPO) can protect neurons and recovery motor activity
Identification of novel breast cancer risk loci
Chan CHT, et al.
Cancer Research, 77(19), 5428-5437 (2017)
HIF-1alpha promotes the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells via the IL-8--NF-kappaB axis
Feng W, et al.
Cellular & Molecular Biology Letters, 23(1), 26-26 (2018)
Blazej Zbytek et al.
Dermato-endocrinology, 5(2), 239-251 (2013-11-07)
Hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) is a highly oxygen sensitive bHLH protein that is part of the heterodimeric HIF-1 transcription factor. Under hypoxic stress, HIF-1 activity is induced to control expression of multiple downstream target genes, including vascular endothelial growth factor (VEGF).
The correlation of prognostic biomarkers (Ki-67, Bcl-2, HIF-1alpha, cyclin D1) with metabolic tumor volume measured by F-FDG PET/CT inlaryngeal cancer
Eryilmaz A, et al.
Journal of Cancer Research and Therapeutics, 14(5), 994-994 (2018)