Merck
P8361
Sigma-Aldrich
磷酸酶(碱性) 牛
recombinant, expressed in Pichia pastoris, ≥4000 units/mg protein
别名:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
重組細胞
expressed in Pichia pastoris
形狀
solid
比活性
≥4000 units/mg protein
分子量
apparent mol wt 160 kDa
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
使用该 ALP 酶开发了一项试验,以评估两种蛋白 CRP-1 和 CRP-2 的冷冻保护活性。该酶已用于抑制前列腺酸性磷酸酶的环核苷酸类似物的抑制研究(使用荧光试验)。它在检测系统中常用作“报告者”,即与特异性识别靶分子的蛋白(抗体、链霉亲和素等)偶联。碱性磷酸酶也被用于去磷酸化酪蛋白。
本产品在发酵或纯化过程中未使用任何动物源材料。
碱性磷酸酶可与抗体及其他蛋白质偶联而用于ELISA、免疫印迹和组织化学检测。它通常用于使蛋白质和核酸去磷酸化。当需要高灵敏度时,可用于蛋白标记。碱性磷酸酶也可用于使DNA或RNA的5′-末端去磷酸化以防止自连。在用碱性磷酸酶去磷酸化后,DNA或RNA也可用放射性标记的磷酸盐(通过T4多核苷酸激酶)进行标记。产物 P8361 已被用于去磷酸化 Dishevelled (Dvl),这是 Wnt/β-连环蛋白信号通路中的关键组分
生化/生理作用
碱性磷酸酶使蛋白质和核酸去磷酸化。
碱性磷酸酶是由两个相等的亚单位组成的二聚体。这种酶是一种糖蛋白,含约 12% 的碳水化合物(6% 己糖和 6% 其他中性糖)。每个碱性磷酸酶分子含有四个锌原子和四个二硫键。在镁存在的情况下,碱性磷酸酶活性达到最大。对磷酸对硝基苯基磷酸酯、磷酸苯酯、磷酸酚酞、α-甘油磷酸酯、β-甘油磷酸酯、2-磷酸甘油酯、磷酸丙糖酯、葡萄糖6-磷酸、葡萄糖 1-磷酸、果糖 1-磷酸、果糖 6-磷酸、腺苷 5-磷酸腺苷 3-磷酸、磷酸烯醇丙酮酸和 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸等磷酸单酯的水解进行催化。 砷酸盐、半胱氨酸、碘、无机磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸二异丙酯、三苯基磷酸盐、氟磷酸二异丙酯和 L-苯丙氨酸是碱性磷酸酶的一些强抑制剂。该酶在 pH 7.5-9.5.2 范围内最稳定,酶活性的最适 pH 为 pH 8-10。
單位定義
1 个 DEA 单元在 37 °C、pH 9.8 条件下每分钟水解 1 μmol 4-硝基苯基磷酸盐。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
The enzymic dephosphorylation of casein fractions in the presence of 0-18 labelled water.
E B KALAN et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 85, 273-275 (1959-11-01)
The activation of alkaline phosphatase by effector molecules. A combined kinetic and hydrodynamic study.
H Neumann et al.
European journal of biochemistry, 109(2), 475-480 (1980-08-01)
Ondrej Bernatik et al.
The Journal of biological chemistry, 286(12), 10396-10410 (2011-02-03)
Dishevelled (Dvl) is a key component in the Wnt/β-catenin signaling pathway. Dvl can multimerize to form dynamic protein aggregates, which are required for the activation of downstream signaling. Upon pathway activation by Wnts, Dvl becomes phosphorylated to yield phosphorylated and
Eric S McCoy et al.
Journal of biomolecular screening, 18(4), 481-489 (2012-11-30)
The secretory and transmembrane isoforms of prostatic acid phosphatase (PAP) can dephosphorylate extracellular adenosine 5'-monophosphate (AMP) to adenosine, classifying PAP as an ectonucleotidase. Currently, there are no compounds that inhibit PAP in living cells. To identify small-molecule modulators of PAP
Differential staining of phosphoproteins on polyacrylamide gels with a cationic carbocyanine dye.
M R Green et al.
Analytical biochemistry, 56(1), 43-51 (1973-11-01)