Merck
P4832
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 150,000-300,000, solution, 0.01%, suitable for cell culture
别名:
PLL溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
产品名称
多聚-L-赖氨酸 溶液, mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
生物来源
synthetic
无菌性
sterile-filtered
产品线
BioReagent
表单
solution
分子量
150,000-300,000
包装
pkg of 50 mL
浓度
0.01%
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, tested
溶解性
water: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
L-赖氨酸是一种同聚多肽,具有两种对映体形式,L和D-赖氨酸。通过三个反应基团(羧酸以及 α 和ε胺),L-赖氨酸可以生成各种支化聚合物结构,包括树状分子、支化多聚赖氨酸和超枝化多聚赖氨酸(PLL)。 多聚-L-赖氨酸是由带正电荷的氨基酸残基组成的聚合物,每个赖氨酸残基含有一个HBr。
应用
多聚-L-赖氨酸已用于:
  • 在呼吸爆发活性测试中包被细胞附着用96孔板。
  • 包被盖玻片进行胞内结构的免疫荧光标记。
  • 在肌卫星细胞分离实验中对6孔板进行预处理。
  • 在E14神经元培养中包被细胞附着用盖玻片,以研究神经元中circRNA_01477作用的可能机制。
聚-L-赖氨酸聚合物可用于促进细胞对固体底物的粘附、与甲氨蝶呤结合以增加药物转运、胰岛微囊化、细胞微囊化技术、微阵列玻片涂层和染色体制剂。 较低分子量的聚-L-赖氨酸(30000-70000)在溶液中粘度较低,但分子量较高的聚赖氨酸在每个分子中提供更多的附着位点。
生化/生理作用
多聚‐l‐赖氨酸(PLL)是一种聚阳离子聚合物,广泛用于携带药物、基因等穿过细胞膜。 多聚-L-赖氨酸(PLL)可与阴离子化合物(如聚阴离子、核酸链和一些药物)相互作用,从而参与聚电解质复合物(PEC)的形成。
聚-L-赖氨酸是一种非特异性的细胞附着因子,通过增强细胞膜负离子与培养基表面的静电相互作用,促进细胞对固体基质的粘附。 当其吸附到细胞培养表面时,聚-L-赖氨酸的作用是增加可用于细胞结合的带正电荷位点的数量。 对于可降解聚-L-赖氨酸的细胞,应采用聚-D-赖氨酸作为附着因子。
组分
聚-L-赖氨酸是一种带正电荷的氨基酸聚合物,每个赖氨酸残基约有一个HBr。 氢溴酸盐可使聚-L-赖氨酸以可溶于水的结晶形式存在。 在β结构中可能会发现少量的产物,因为HBr干扰氨基与羧基或含N或O部分之间的氢键。
制备说明
本品为0.01%无菌过滤水溶液,分子量为150-300kda。涂布该溶液的载玻片应在室温下孵育5分钟并干燥。 涂覆的载玻片如能防尘,可稳定使用一年。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Modulating the poly-L-lysine structure through the control of the protonation-deprotonation state of L-lysine
Luigi Stagi, et al.
Scientific Reports, 12(1), 19719-19719 (2022)
Effects of sex steroids on indices of protein turnover in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) white muscle
Cleveland BM and Weber GM
General and Comparative Endocrinology, 174(2), 132-142 (2011)
A comparative toxicity study between small and large size zinc oxide nanoparticles in tilapia (Oreochromis niloticus): Organ pathologies, osmoregulatory responses and immunological parameters
Kaya H, et al.
Journal of Separation Science, 144, 571-582 (2016)
CircRNA_01477 influences axonal growth via regulating miR-3075/FosB/Stat3 axis
Qian X, et al.
Experimental Neurology, 347, 113905-113905 (2022)
Modulating the poly-L-lysine structure through the control of the protonation?deprotonation state of L-lysine
Stagi L, et al.
Scientific Reports (2022)
商品
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
查看所有结果
实验方案
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
使用多聚-赖氨酸将细胞粘附在固相基质上,多聚-赖氨酸可增强细胞膜表面的负电荷离子与培养表面之间的静电相互作用。