主要文件
P4169
Pipette workstation
acrylic, with upper and lower rack
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
acrylic
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F18961-0060
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Acrylic rack holds pipettes of a wide variety of sizes on either the upper rack (25 mm wide slots) or the lower rack (20 mm wide slots).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)