生物来源
plant (orange)
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to light brown
mp
245.3 °C ((473.5 °F ) at 1,011 hPa - OECD Test)
溶解性
pyridine: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
ARGKVCXINMKCAZ-UZRWAPQLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)