主要文件
MTCB6501W
MTC Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 5 mL, L × W 35 mm × 55 mm
别名:
weighing dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.35
材料
diamond white
polystyrene
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
MTC Bio B6501W
長度 × 寬度
35 mm × 55 mm
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Weigh Boat, white, 5ml, 35 x 55mm, diamond shaped , 500/pk
特點和優勢
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio