Merck
MSQC20
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb 贝伐单抗单克隆抗体
recombinant, expressed in CHO cells
别名:
Mass spectrometry standard, Bevacizumab
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
重組細胞
expressed in CHO cells
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
solid
適合性
suitable for mass spectrometry
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
SigmaMAb 贝伐单抗(MSQC20)旨在成为使用质谱分析贝伐单抗单克隆抗体的标准品。同位素标记版本可用作 SILuMab 贝伐单抗(MSQC21)获得。
SigmaMAb 贝伐单抗仅用于 R&D。不可用于药物、家庭或其他用途。
應用
SILu Lite SigmaMAb贝伐单抗单克隆抗体已被用作促血管生成因子,通过拉曼光谱研究其在血管生成过程中的作用。
生化/生理作用
贝伐单抗是一种抗肿瘤药物。研究表明,使用贝伐单抗进行化疗可以改善转移性结直肠癌和肾细胞癌症患者的状况。
序列
SigmaMab 贝伐单抗重链:
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGYTFTNYGMNWVRQAPGKGLEWVGWINTYTGEPTYAADFKRRFTFSLDTSKSTAYLQMNSLRAEDTAVYYCAKYPHYYGSSHWYFDVWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMab 贝伐单抗轻链:
DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCSASQDISNYLNWYQQKPGKAPKVLIYFTSSLHSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQYSTVPWTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
法律資訊
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1