生物源
microbial
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥95% (titration)
形狀
powder
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
101-103 °C (lit.)
溶解度
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES 字串
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
苹果酸可用作昆虫组织培养的成分。 它也可用作软饮料、果酱、水果和蔬菜汁中的酸化剂。
應用
苹果酸已被用于:
- 在线粒体细胞培养中诱导基础呼吸
- 测定线粒体ETC(电子传输链)活性
- 作为线粒体底物成分的一种
生化/生理作用
苹果酸是细胞代谢的一部分。它可应用于制药领域中。它可有效治疗肝功能不全、对抗高氨血症。它可用作氨基酸输注的一部分。 苹果酸还可以作为纳米药物治疗脑神经系统疾病。 一种TCA(Krebs循环)中间体以及苹果酸天门冬氨酸穿梭的分子伴侣。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1