Merck
M024030
Sigma-Aldrich
ssH-Linker
configured for ABI
别名:
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H53N4O5P
分子量:
676.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
種類
for DNA synthesis
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
相容性
configured for ABI
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
InChI 密鑰
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
This product is covered under US Patent Number 7,491,857
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3