主要文件
GEPA15131
Sigma-Aldrich
Cy®5马来酰亚胺单活性染料
Cytiva PA15131, pack of 1 mg
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352111
NACRES:
NA.32
包装
pack of 1 mg
制造商/商品名称
Cytiva PA15131
颜色
Blue
储存温度
2-8°C
一般描述
Cy5马来酰亚胺。
应用
单活性马来酰亚胺特别适用于抗体标记,因为引入的染料分子远离抗体结合位点,从而增加了标记分子的功能不受影响的机会。
特点和优势
  • 用于选择性标记肽、蛋白质和寡核苷酸中的游离巯基,如半胱氨酸残基。
  • 特别适用于抗体的标记。
  • 大范围的散装包装实现最大的经济性。
  • 每个染料包都包含示例操作方案。
储存及稳定性
为避免重复冻融循环,冲调好的材料可在-20°C下以等分试样的形式保存2周。
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
分析说明
如需查看本品的分析证书(COA),请访问www.cytiva.com
法律信息
CyDye:
Cy3B: 该产品是根据卡内基梅隆大学的独家许可制造,并受到美国专利号 6,133,445 和其他国家的同等专利和专利申请的保护。
CyQ(或Cy5Q 或Cy7Q): 这些产品受到美国专利号 6,828,116 以及 Cytiva 名下在其他国家/地区的等效专利和专利申请的保护。
CytoCy5S: 该产品在 NTR 基因报告分析中的使用是 Cytiva 名下美国专利号 7,579,140 的内容。
CypHer5E: 该产品或其部分是根据卡内基梅隆大学的独家许可制造,并受到美国专利号 7,615,646 的保护。
Cy 和CyDye是Cytiva 或其子公司之一的商标。
购买 CyDye 产品包括将 CyDye 产品用于内部研发但不用于任何商业目的的有限许可。将 Cy 和 CyDye 商标用于商业目的的许可受到与 Cytiva 的单独许可协议的约束。商业用途包括:
1.出售、租赁、许可或以其它方式转让材料或由其衍生或生产的任何材料。
2.出售、租赁、许可或授权使用本材料或由其衍生或生产的任何材料。
3.使用本材料为第三方提供收费服务,包括合同研究和药物筛选。
如果您需要使用 Cy 和 CyDye 商标的商业许可证,请联系 [email protected]
如果您需要使用此材料的商业许可证而该没有许可证,请将未开封的此材料退还给 Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Sweden,为该材料支付的任何款项都将退还。
Cy is a registered trademark of Cytiva
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kwang-Hyun Park et al.
Nature communications, 11(1), 2728-2728 (2020-06-03)
The Pseudomonas putida phenol-responsive regulator DmpR is a bacterial enhancer binding protein (bEBP) from the AAA+ ATPase family. Even though it was discovered more than two decades ago and has been widely used for aromatic hydrocarbon sensing, the activation mechanism