Merck
L8917
Sigma-Aldrich
LookOut ® DNA 擦除酶
Spray reagent for DNA decontamination of equipment and surfaces.
别名:
DNA decontamination spray
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
技術
DNA purification: suitable
應用
microbiology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
250 mL 喷雾试剂(产品编号 L8917)和 1 L 再灌装(产品编号 L9042)均为即用型。
LookOut™DNA 擦除酶是一种有效的即用型溶液,可用于实验室中表面的快速 DNA 去污。本试剂具有高效的特点。去污喷雾在表面处理后 60 秒内完全破坏 DNA。该溶液含有独特的 DNA 破坏和表面活性剂组合。
生化/生理作用
DNA 擦除可用于钢、玻璃、陶瓷、塑料、橡胶或贵金属,包括实验室设备和移液器。不应用于轻金属和有色金属。对于其他敏感表面,测试使用前进行小区域测试。
法律資訊
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
通过PCR法、DNA染色法和培养法检测细胞培养中的支原体污染。探索我们的支原体预防、清除和检测试剂盒。
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
查看所有结果