Merck
43944
Sigma-Aldrich
DNA 去污试剂
for removal of DNA on lab equipment
别名:
DNA AWAY
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.52
等级
for molecular biology
质量水平
表单
liquid
储存温度
room temp
一般描述
DNA 净化试剂是即用型表面活性剂,可从实验室设备中去除 DNA。适用于 PCR 设备、玻璃器皿、塑料和不锈钢实验室表面。
应用
DNA污染清除剂用于在细菌人工染色体阵列比较基因组杂交(BAC aCGH)和单核苷酸多态性(SNP)阵列分析方案中去除层流超净工作台的DNA。
注意
处理本品时应佩戴手套。DNA 去污试剂是碱性的,如果长时间与皮肤接触会引起过敏。如不慎与眼睛接触,应立即用水冲洗15分钟并与医生联系。如果吞食,请勿催吐。大量饮水并立即与医生联系。
其他说明
不要在铝、软金属或垫圈和密封件上使用 DNA 去污试剂。本品不用作反应物,请勿添加到反应中。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hamish C L Yau et al.
Scientific reports, 11(1), 21542-21542 (2021-11-04)
Washed textiles can remain malodorous and dingy due to the recalcitrance of soils. Recent work has found that 'invisible' soils such as microbial extracellular DNA (eDNA) play a key role in the adhesion of extracellular polymeric substances that form matrixes