liquid
用途
sufficient for 500 reactions
特点
dNTPs included
hotstart
储存条件
protect from light
技术
qPCR: suitable
颜色
light blue
输入
purified RNA
相容性
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
检测方法
probe-based
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ 包含除RNA模板和探针外的RT-qPCR所需的所有组件。它与所有双标记探针化学兼容。 该逆转录酶是一种经过改造的M-MLV,其RNase H活性降低,在较高温度下的活性和稳定性更高。 一步法RT-qPCR的第一链步骤使用较高的温度(50 ~ 55°C),可以提高引物退火和RNA二级结构断裂的特异性,从而干扰cDNA的合成。
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™对PCR抑制剂高度耐受。ReadyMix™的一个关键成分是一种超纯、高加工、耐热的DNA聚合酶,与高亲和性单克隆抗体结合。这提供了一个非常严格的自动热启动,最大限度地减少了引物-二聚体和其他非特异性PCR伪影的可能性。惰性染料的浅蓝色简化了在白色或透明板中的反应,并有助于最大限度地减少移液或混合错误。该染料不影响qPCR的性能,也不影响产品的稳定性。
应用
- 定量实时聚合酶链反应(qRT-PCR)的基因表达研究
- 细胞类型特异性转录本分析,用于测定周期阈值(Ct)
- 严重急性呼吸综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2)鼻咽拭子RNA 检测
- 扩增逆转录cDNA
特点和优势
- 检测结果仅需33分钟
- 高效、灵敏的实时PCR结果
- 几乎不/不需要优化
组分
包装:
500次反应* = 5 X 1 mL试管
*设一次反应需20uL
其他说明
- Bio-Rad® CFX384™
- Bio-Rad CFX96™
- Bio-Rad MiniOpticon™
- Bio-Rad/MJ Chromo4™
- Bio-Rad/MJ Opticon 2
- Bio-Rad/MJ Opticon™
- Cepheid SmartCycler®
- Eppendorf Mastercycler® ep realplex
- Eppendorf Mastercycler ep realplex2 s
- Illumina Eco qPCR
- Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 3000
- Qiagen/Corbett Rotor-Gene 6000• Qiagen/Corbett Rotor-Gene Q
- Roche LightCycler® 480
法律信息
推荐
相关产品
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Viral RNA Extraction Buffer (VRE100) and related reagents for qRT-PCR and additional viral RNA analyses.
RT-qPCR products combine the effective of Reverse Transcriptase with hot-start taq-directed antibody in convenient ReadyMixes for probe-based or SYBR® Green based applications.
PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
PCR测定指南可指导您全程了解引物验证和其他测定优化因素,确保实现理想的DNA / RNA定量高灵敏度和特异性。
实验方案
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.