主要文件
I0889
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
别名:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41161502
NACRES:
NB.22
描述
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
包装
pkg of 1 ea
环直径× 长度
1 μL × 70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)