Key Documents
I8263
接种环
loop size 1 μL
别名:
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41161502
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene
無菌
sterile; γ-irradiated
迴圈尺寸
1 μL
顏色
color-coded blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
环光滑灵活,便于均匀划线而不损伤凝胶表面。一次性接种环不需要燃烧,因此消除了感染风险。环未校准。
包裝
托盘包装含10个环