Merck
HYSHP010
Sigma-Aldrich
HyStem ®-HP 细胞培养支架试剂盒
Trial Kit, For 2.5 mLof hydrogel scaffold solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.75
质量水平
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
Hystem-HP 水凝胶细胞培养支架可定制、具有良好的特征和一致性,提供了一个复杂的三维环境,细胞能够在其中增殖,就像在 体内 一样。
  • 可定制-多细胞生物中的每种不同细胞类型都有其自己独特的微环境。 Hystem-HP提供了灵活的功能,可以调整培养细胞的环境,以模仿其体内对应物,并优化增殖和分化。
  • 合成-与模糊提取的ECM替代品相比,Hystem-HP作为合成基质,可更好地控制细胞环境。 所有成分均具有良好的特性,并且配方一致。 Hystem-HP包含透明质酸(合成)、Extralink(合成)、Gelin-S(猪)、肝素和水。
  • 生物学上准确-Hystem-HP水凝胶富含透明质酸和变性胶原蛋白,可密切模拟生活中的复杂三维细胞环境,为培养细胞提供了最佳环境。
Hystem-HP能够通过硫醇化肝素实现离子结合和生长因子的缓慢释放;生长因子可以通过基质而不是细胞培养培养基整合。 Hystem-HP也可通过Gelin-S(硫醇化明胶)实现多种细胞类型的附着
Hystem-HP试用试剂盒使得研究人员能够自行对Hystem-HP技术进行评估,并确认Hystem-HP是否对于他们的研究是正确的选择。
借助Hystem-HP,研究人员可以定制ECM蛋白和生长因子的掺入以及水凝胶的弹性和细胞掺入(包囊或顶板),以创建其细胞所需的特定3D环境。
建议将HyStem HP用于体内(异种移植和动物模型)实验。
法律信息
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
查看所有结果