主要文件
HS2344A
Reversible PCR Tube Rack
to hold, 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes, assorted colors polypropylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.12
材料
assorted colors polypropylene
特點
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS2344A
長度 × 寬度 × 高度
206 mm × 131 mm × 54 mm
相关类别
一般說明
The PCR Racks are reversible and allow you to use 0.2,0.5, and 1.5/2.0mL tubes. The removable hinged lid fits both sides of rack.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)