主要文件
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.35
价格与库存信息目前不能提供
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS14522
直徑 × 高度
101 mm × 12 mm , large
相关类别
一般說明
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)