human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
AQLLFNKTKSVEFTFCNDTVVIPCFVTNMEAQNTTEVYVKWKFKGRDIYTFDGALNKSTVPTDFSSAKIEVSQLLKGDASLKMDKSDAVSHTGNYTCEVTELTREGETIIELKYRVVS
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD47(961)
一般描述
分化簇47(CD47)也称整合素相关蛋白(IAP)。它是一种糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族。CD47是一种高度糖基化的~50 kDa 膜蛋白。它在N末端有一个 IgV样结构域、一个含五元跨膜片段的高度疏水性拉伸物和一个可变剪接的胞质C末端。CD47 位于人染色体3q13。
免疫原
CD47 分子
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。人类蛋白质图集项目可以分为三大部分:人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其它有用信息。
抗CD47抗体可用于免疫组织化学分析。
抗CD47抗体可用于免疫组织化学分析。
生化/生理作用
分化簇47(CD47)在自我识别中起关键作用。在连接吞噬细胞上表达的信号调节蛋白的协助下,它可作为吞噬作用的抑制剂。CD47的过度表达导致肿瘤生长和转移风险增加。它参与白细胞中β3 整合素介导的信号传导,也控制细胞迁移、轴突延伸、细胞因子生产和T细胞活化。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST86204
外形
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
CD47 expression for in situ and invasive cutaneous epithelial lesions.
Randa Akel et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 75(2), 434-436 (2016-07-23)
Tumor-selective Blockade of CD47 Signaling with CD47 Antibody for Enhanced Antitumor Activity in Malignant Meningioma.
Liu, et al.
Current Neuropharmacology (2023)
CD47 expression for in situ and invasive cutaneous epithelial lesions.
Akel R, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 75(2), 434-436 (2016)
CD47 blockade ameliorates autoimmune vasculitis via efferocytosis of neutrophil extracellular traps.
Satoka Shiratori-Aso et al.
JCI insight, 8(15) (2023-06-27)
Neutrophil extracellular trap (NET) formation contributes to immune defense and is a distinct form of cell death. Excessive NET formation is found in patients with anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated (ANCA-associated) vasculitis (AAV), contributing to disease progression. The clearance of dead cells
Cd47 is not Over-expressed in Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma.
Cooney T, et al.
Annals of Clinical and Laboratory Science, 47(4), 395-402 (2017)