技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
SYLDSGIHSGATTTAPSLSGKGNPEEEDVDTSQVLYEWEQGFSQSFTQEQVADIDGQYAMTRAQRVRAAMFPETLDEGMQIPSTQFDAAH
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CTNNB1(1499)
一般說明
CTNNB1(β catenin/连环蛋白)是Wnt信号通路的核心,从线虫到人均具有高度保守性。ββ-连环蛋白信号通路可维持胚胎干细胞多能性,产生胚胎细胞多样性,并决定正常组织中的细胞系分化。β-连环蛋白调节的其中一种主要蛋白是糖原合成酶激酶3(GSK3),据报告其可磷酸化其他多种途径的众多靶标。据报告,肝癌、胰腺癌和胃肠道癌中均出现Wnt信号通路失调。
免疫原
连环蛋白(钙粘蛋白相关蛋白)β1,88kDa重组蛋白表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST78098
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Donna Klein et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 29(6), 2053-2066 (2021-02-19)
RNA interference (RNAi) offers the potential to treat disease at the earliest onset by selectively turning off the expression of target genes, such as intracellular oncogenes that drive cancer growth. However, the development of RNAi therapeutics as anti-cancer drugs has
Bryan D White et al.
Gastroenterology, 142(2), 219-232 (2011-12-14)
Aberrant Wnt/β-catenin signaling is widely implicated in numerous malignancies, including cancers of the gastrointestinal tract. Dysregulation of signaling is traditionally attributed to mutations in Axin, adenomatous polyposis coli, and β-catenin that lead to constitutive hyperactivation of the pathway. However, Wnt/β-catenin
Isabella Albanese et al.
Frontiers in pharmacology, 7, 149-149 (2016-07-05)
The aims of the present study were to determine the expression of urotensin II (UII), urotensin-II related peptide (URP), and their receptor (UT) in stable and unstable carotid atherosclerosis, and determine the effects of UII on human aortic smooth muscle
Sergei Y Sokol
Development (Cambridge, England), 138(20), 4341-4350 (2011-09-10)
Wnt signaling pathways control lineage specification in vertebrate embryos and regulate pluripotency in embryonic stem (ES) cells, but how the balance between progenitor self-renewal and differentiation is achieved during axis specification and tissue patterning remains highly controversial. The context- and
Zsolt Horváth et al.
Cellular signalling, 62, 109354-109354 (2019-07-05)
In spite of therapeutic approaches, liver cancer is still one of the deadliest type of tumor in which tumor microenvironment may play an active role in the outcome of the disease. Decorin, a small leucine-rich proteoglycan is not only responsible