物種活性
mouse, rat, human
加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
RMKEEMDRAQAELNALKRTEEDLKKGHQKLEEMVTRLDQEVAEVDKNIELLKKKDEELSSALEKMENQSENNDIDEVIIPTAPLYKQILNLYAEENAIEDTIFYLGEALRRGVIDLDVFLKHVRLLS
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TSG101(7251)
免疫原
肿瘤易感基因101蛋白重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质印迹(1篇论文)
蛋白质印迹(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
肿瘤易感基因101是一种编码细胞蛋白质的人类基因。参与各种乳头瘤病毒(PV)感染,还通过ESCRT(转运必需内体分选复合体)机制和多囊体(MVB)负责人乳头瘤病毒(HPV)的运输,参与病毒入胞。该基因表达与肝细胞癌(HCC)的TNM分期和转移有关。它还表达于乳腺癌细胞。基因失活会导致乳腺癌细胞凋亡并抑制增殖。该基因可能参与乳腺癌中MAPK/ERK(丝裂原激活蛋白激酶/细胞外调节蛋白激酶)信号转导通路的调控。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST70856
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
The international journal of neuropsychopharmacology, 27(3) (2024-03-08)
Major depressive disorder (MDD) is a leading cause of disability with significant mortality risk. Despite progress in our understanding of the etiology of MDD, the underlying molecular changes in the brain remain poorly understood. Extracellular vesicles (EVs) are lipid-bound particles
Frontiers in molecular biosciences, 9, 976528-976528 (2022-10-14)
Background: Extracellular vesicles (EVs) were reported to participate in various cellular processes based on the biomolecules, particularly microRNAs. Numerous commercial EVs isolation reagents are available. However, whether these reagents are suitable for separating EVs from the culture medium supernatant supernatant
Cancers, 14(9) (2022-05-15)
Small extracellular vesicles (sEVs) play essential roles in intercellular signaling both in normal and pathophysiological conditions. Comprehensive studies of dsDNA associated with sEVs are hampered by a lack of methods, allowing efficient separation of sEVs from free-circulating DNA and apoptotic
Journal of extracellular vesicles, 6(1), 1313091-1313091 (2017-07-19)
Extracellular vesicles (EVs) secreted by prostate cancer (PCa) cells contain specific biomarkers and can be isolated from urine. Collection of urine is not invasive, and therefore urinary EVs represent a liquid biopsy for diagnostic and prognostic testing for PCa. In
Development (Cambridge, England), 147(15) (2020-07-03)
Morphogens are important signalling molecules for tissue development and their secretion requires tight regulation. In the wing imaginal disc of flies, the morphogen Wnt/Wingless is apically presented by the secreting cell and re-internalized before final long-range secretion. Why Wnt molecules