物種活性
rat, mouse, human
加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
EGKQQYLQSIEEREKLDGLYECILCACCSTSCPSYWWNGDKYLGPAVLMQAYRWMIDSRDDFTEERLAKLQDPFSLYRCHTIMNCTRTCPKGLNPGKAIAEIKKMMATY
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SDHB(6390)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
复合物II(琥珀酸泛醌氧化还原酶,succinate-ubiquinone oxidoreductase)是一种线粒体酶复合物,调节有氧呼吸和TCA循环。它是最小的线粒体呼吸链复合物,由四个亚基SDHA、SDHB、SDHC和SDHD组成。SDHB 的种系突变与非侵袭性副神经节瘤和嗜铬细胞瘤有关。抗SDHB抗体对于人SDHB1有特异性。
琥珀酸脱氢酶复合物B亚基是一种异二聚体线粒体酶琥珀酸脱氢酶(SDH)的催化核心亚基。亲水性SDHB亚基暴露在线粒体内膜的基质侧(matrix side)。SDHB长度为35.4 Kb,含八个外显子,位于人类染色体1p36.13上。该基因编码含280个氨基酸的蛋白。
免疫原
琥珀酸脱氢酶[泛醌]铁-硫亚基,线粒体前体重组蛋白表位签名标签(PrEST)
應用
兔抗SDHB抗体可用于免疫印迹和免疫组化。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
通过将涉及葡萄糖氧化的生化反应与线粒体电子传输链关联起来,琥珀酸脱氢酶复合物铁硫亚基B在细胞代谢和ATP合成中起关键作用。 它还负责将琥珀酸转化为延胡索酸,这种转化是Kreb循环的一部分。该基因的种系突变与嗜铬细胞瘤/副神经节瘤综合征(一种常染色体显性遗传病)相关。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST86628
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
PloS one, 12(11), e0187398-e0187398 (2017-11-09)
The Grading system for Adrenal Pheochromocytoma and Paraganglioma (GAPP) was proposed for predicting the metastatic potential of pheochromocytoma and paraganglioma to overcome the limitations of the Pheochromocytoma of the Adrenal Scaled Score (PASS). However, to date, no study validating the
Oncotarget, 6(32), 32955-32965 (2015-10-16)
Metastatic pheochromocytomas and paragangliomas (PPGL) are malignant neuroendocrine tumors frequently associated with germline mutations in the SDHB gene. SDHB-mutated PPGL display a hypermethylator phenotype associated with hallmarks of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). In the present study, we report the characterization of
European journal of human genetics : EJHG, 22(2), 283-285 (2013-06-20)
Germline mutations of the MEN1 gene cause multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1), an autosomal dominant disorder characterized by tumors of the parathyroids, the pancreas, and the anterior pituitary. Paraganglioma (PGL) is a rare endocrine tumor, which can be sporadic
Functional consequences of a SDHB gene mutation in an apparently sporadic pheochromocytoma
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 87(10), 4771-4774 (2002)
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 79(9), 495-503 (2001-11-03)
This review presents our current knowledge on the genetic and phenotypic aspects of mitochondrial complex II gene defects. The mutations of the complex II subunits cause two strikingly different group of disorders, revealing a phenotypic dichotomy. Genetic disorders of the