技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
FPVQTKYMDVVKERIRLARQIEKSEYRNFQACLHNSWIEQAAAALEIELEEDMYKGGKADQQEERRRQKQMKVLKKELRHLLSQPLFTESQKTKYPTQSGKPPLLVSAPSKSESALSCLSKQKKKKTKKPKE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DDX24(57062)
一般說明
DDX24(DEAD-box解旋酶24)属于DEAD-box RNA解旋酶家族,参与多种RNA代谢过程。这种推定的RNA解旋酶从人到细菌无处不在。在人体内中,它在心脏和大脑中高度存在,在胸腺和小肠中较少。
免疫原
ATP依赖性RNA解旋酶DDX24重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
DDX24(DEAD-box解旋酶24)在RNA代谢中起主要作用。DDX24在人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)核输出前改变RNA代谢,参与病毒RNA包装。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST70538
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
International journal of biological sciences, 19(13), 4123-4138 (2023-09-14)
Point mutations in the DEAD-box helicase DDX24 are associated with vascular malformations such as multi-organ venous and lymphatic defect (MOVLD) syndrome and Budd-Chiari syndrome, with the pathogenesis largely uncharacterized. DDX24 is mainly located in the nucleolus, where nucleophosmin (NPM1) regulates
Molecular and cellular biology, 34(17), 3321-3340 (2014-07-02)
MDM2 mediates the ubiquitylation and thereby triggers the proteasomal degradation of the tumor suppressor protein p53. However, genetic evidence suggests that MDM2 contributes to multiple regulatory networks independently of p53 degradation. We have now identified the DEAD-box RNA helicase DDX24
Genomics, 67(3), 351-355 (2000-08-11)
DEAD-box proteins are a large group of putative RNA helicases that exist ubiquitously in organisms ranging from bacteria to humans. They are likely to play important roles in many different RNA metabolic processes. In this paper, we report the cloning
Virology, 375(1), 253-264 (2008-02-22)
RNA helicases play important roles in RNA metabolism. Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) does not carry its own RNA helicase, the virus thus needs to exploit cellular RNA helicases to promote the replication of its RNA at various steps
Frontiers in oncology, 10, 162-162 (2020-03-07)
Early-stage (I and II) ovarian carcinoma patients generally have good prognosis. Yet, some patients die earlier than expected. Thus, it is important to stratify early-stage patients into risk groups to identify those in need of more aggressive treatment regimens. The