技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
HYTLDFLSPKTFQQILEYAYTATLQAKAEDLDDLLYAAEILEIEYLEEQCLKMLETIQASDDNDTEATMADGGAEEEEDRKARYLKNIFISKHSSEESGYASVAGQSLPGPMVDQSPSVSTSFGLSA
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ZBTB16(7704)
一般描述
ZBTB16(锌指和包含16的BTB域)基因编码一个锌指转录因子,属于Krueppel C2H2型锌指蛋白家族。它在N端包含9个C端kruppel型锌指结构域和1个BTB(Broad络合物、Tramtrack和Bric à brac)/POZ(痘病毒、锌指和Krüppel)结构域。该基因定位于染色体11q22-q23上,有7个外显子,长度约为200kb。
免疫原
锌指和含 BTB 结构域蛋白 16 重组蛋白表位标记标签(PrEST)
应用
兔产生的抗ZBTB16抗体,属于Prestige 抗体,由人类蛋白质图谱(HPA)项目开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige。
兔抗 ZBTB抗体可用于
- 免疫印迹
- 免疫组织化学
- 免疫细胞化学
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
PLZF/ZBTB16(锌指和包含16的BTB域)是POK(POZ和Krüppel)家族蛋白的转录抑制因子。POZ/BTB结构域参与染色质重塑和转录沉默中与转录共抑制因子的相互作用。Krüppel型锌指特异性结合受该蛋白抑制的基因调控区域的应答元件。该蛋白参与骨骼模式和精原干细胞的维持。因为会诱导某些细胞类型的凋亡,它可能参与黑色素瘤和前列腺癌的肿瘤抑制。该基因的缺陷与急性早幼粒细胞白血病(APL)有关。
特点和优势
Prestige抗体® 是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST84745
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Muhammad Wasim et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 120(4-5), 218-227 (2010-05-04)
Glucocorticoids (GCs) cause cell cycle arrest and apoptosis in lymphoid cells which is exploited to treat lymphoid malignancies. The mechanisms of these anti-leukemic GC effects are, however, poorly understood. We previously defined a list of GC-regulated genes by expression profiling
Kathrin Gassei et al.
Biology of reproduction, 96(3), 707-719 (2017-03-25)
Spermatogonial stem cells (SSC) are essential for spermatogenesis and male fertility. In addition, these adult tissue stem cells can be used as vehicles for germline modification in animal models and may have application for treating male infertility. To facilitate the
Quantitative analysis of the cellular composition in seminiferous tubules in normal and genetically modified infertile mice
Nakata H, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 63(2), 99-113 (2015)
Madlen Kunke et al.
Cell death & disease, 14(8), 562-562 (2023-08-26)
Diabetic kidney disease (DKD) is the leading cause of end-stage renal disease. Glomerular hyperfiltration and albuminuria subject the proximal tubule (PT) to a subsequent elevation of workload, growth, and hypoxia. Hypoxia plays an ambiguous role in the development and progression
DDX4-EGFP transgenic rat model for the study of germline development and spermatogenesis
Gassei K, et al.
Biology of Reproduction, 96(3), 707-719 (2017)