product name
羟乙基哌嗪乙硫磺酸 溶液, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
等級
BioPerformance Certified
品質等級
無菌
0.2 μm filtered
形狀
liquid
濃度
1 M
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Bioburden, tested
DNase, RNase, Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
pH值
5.0-6.0
有用的pH值範圍
6.8-8.2
正離子痕跡
Fe: <5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
適合性
suitable for molecular biology
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
HEPES被认为是生物研究中最好的通用缓冲液之一。在生物酸碱度下,分子是两性离子,在酸碱度为6.8至8.2时可有效地作为缓冲剂。HEPES已被广泛应用,包括组织培养。它通常用于缓冲空气中的细胞培养基。研究发现HEPES在体外镁实验中亦可应用。
應用
核糖核酸酶HEPES已被用于:
- 补充Dulbecco“改良鹰”培养基以维持细胞系和RPMI培养基洗涤大鼠胰岛
- 回收纯化的核糖核苷酸
- 作为用于小核糖核酸分离和测序的HEPES/KOH缓冲液和腺苷酸化缓冲液的组分
- 作为用于核提取物制备的缓冲液中的一种成分,还可作为RPMI-1640培养基的添加剂,用于胰岛的维持
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1