無性繁殖
APH3-64, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~17 kDa
物種活性
Drosophila, bovine, chicken, rat, mouse, human, frog, Caenorhabditis elegans
濃度
~2 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using whole cell extract of Jurkat cell line treated with nocodazole
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
acetylation (Lys9), phosphorylation (pSer10)
基因資訊
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 染色质免疫沉淀
- 抗体微阵列
- 酶联免疫吸附测定 (ELISA)
- 免疫印迹
- 免疫沉淀
生化/生理作用
外觀
儲存和穩定性
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2