Merck
G9391
Sigma-Aldrich
Bovine Gelatin
from bovine skin, Type B, powder, suitable for cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
明胶 来源于牛皮, Type B, powder, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
bovine skin
無菌
sterile
種類
Type B
產品線
BioReagent
形狀
powder
包裝
pkg of 100 g
pkg of 500 g
技術
cell culture | mammalian: suitable
凝膠強度
~225 g Bloom
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL, hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
明胶存在于胶原蛋白中,是一种具有高平均分子量的水溶性蛋白质的异质性混合物。通过在水中将相关的皮肤、肌腱、韧带、骨骼等进行煮沸来提取蛋白质。A类明胶来自于酸固化组织。B类明胶来自于石灰固化组织。明胶是一种亲水胶体,富含利于结构稳定的甘氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸。由产自牛皮胶原的通过碱水解制成,为B型明胶。广泛应用于食品行业。三股螺旋的胶原水解后形成无规卷曲的明胶。工业生产明胶最常用的来源是屠宰副产物。猪源A型明胶和B型的区别在于等电点不同。牛明胶的N末端序列是独特的,可用于其鉴定。它具有胶凝性,表面性质适合用于发泡剂和黏合剂。
應用
明胶已用于:
  • 包被细胞培养物以改善细胞附着,
  • 作为蛋白质印迹、 ELISA和免疫化学中的封闭剂,在PCR中稳定Taq DNA
  • 在细菌学中作为物种分化培养基的成分
  • 作为生物相容性聚合物
  • 作为递送载体用于活性生物分子的释放
  • 组织工程应用中骨架的生成
  • 研究长链脂肪酸诱导的新生儿心脏单核细胞中基因表达的变化
  • 研究测试体内血管生成的效应器诱导的体外毛细血管内皮的动员
该产品建议用作细胞培养基,用量为1-5 μg/cm2 或0.5-50 μg/mL。最佳浓度取决于细胞类型以及应用和研究目标。
生化/生理作用
由于其免疫抗原性较低和低成本,明胶常用于代替胶原蛋白。这种大分子含有精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)序列,可促进成骨细胞粘附和骨整合。在许多应用中,相似的性质令明胶成为胶原蛋白的有利替代品。明胶应用广泛,可促进各种类型细胞的细胞附着。此外,它可用作生物相容性聚合物,用于递送生物活性分子和创建组织工程用骨架。这种多功能材料有助于改善细胞粘附、生物活性物质的控制释放、组织工程骨架的开发。
成分
明胶存在于胶原蛋白中,是一种具有高平均分子量的水溶性蛋白质的异质性混合物。 通过在水中将相关的皮肤、肌腱、韧带、骨骼等进行煮沸来提取蛋白质。 A类明胶来自于酸固化组织。 B类明胶来自于石灰固化组织。
注意
干燥的明胶,当在室温下储存于密闭容器中时,将可保持多年不变。 当在空气存在时在100℃下加热时,它会溶胀变软,并分解成碳质物质并伴有吡啶碱和氨的释放。
準備報告
本品由牛皮制成。明胶可溶于热水而非冷水。 它几乎不溶于大多数有机溶剂,如醇、氯仿、二硫化碳、四氯化碳、乙醚、苯、丙酮和油。 由Bloom凝胶计所测定的Bloom指数,可表示由已知浓度溶液而形成的凝胶的强度。 Bloom指数与平均分子量成正比。 猪皮明胶的Bloom值在90至300 g之间。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
bFGF-containing electrospun gelatin scaffolds with controlled nano-architectural features for directed angiogenesis
Montero RB, et al.
Acta Biomaterialia, 8(5), 1778-1791 (2012)
Kathryn E Drzewiecki et al.
Biophysical journal, 111(11), 2377-2386 (2016-12-08)
Type-I collagen assembles in a stepwise, hierarchic fashion from the folding of the triple helix to the assembly of fibrils into fibers. The mature assembled fibers are crucial for tissue structure and mechanics, cell interactions, and other functions in vivo. Although triple
Investigation and Application of HA Composite Coating on the Ti Alloy
Qiang W, et al.
Journal of Separation Science (2013)
Tao Jiang et al.
Scientific reports, 7(1), 4575-4575 (2017-07-06)
Human tumour progression is a dynamic process involving diverse biological and biochemical events such as genetic mutation and selection in addition to physical, chemical, and mechanical events occurring between cells and the tumour microenvironment. Using 3D bioprinting we have developed
A microparticle approach to morphogen delivery within pluripotent stem cell aggregates
Bratt-Leal AM, et al.
Biomaterials, 34(30), 7227-7235 (2013)
商品
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
查看所有结果
实验方案
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
该用于细胞培养应用的明胶包被实验方案提供了明胶类型、表面覆盖浓度和优化建议等相关信息。