产品名称
单唾液酸神经节苷酯GM2 来源于牛大脑, ≥95% (TLC)
质量水平
方案
≥95% (TLC)
储存温度
−20°C
InChI
1S/C68H123N3O26/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-51(81)71-44(45(78)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-90-65-58(86)57(85)60(49(38-74)93-65)95-66-59(87)63(61(50(39-75)94-66)96-64-53(70-43(4)77)56(84)55(83)48(37-73)92-64)91-41-68(67(88)89)35-46(79)52(69-42(3)76)62(97-68)54(82)47(80)36-72/h31,33,44-50,52-66,72-75,78-80,82-87H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,69,76)(H,70,77)(H,71,81)(H,88,89)/b33-31+/t44-,45+,46-,47+,48+,49+,50+,52+,53+,54+,55-,56+,57+,58+,59+,60+,61-,62+,63+,64-,65-,66-,68-/m1/s1
InChI key
USMMPBVNWHAJBE-YMEOXFOQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
Amino Acid Sequence
一般描述
应用
- 在狗背根神经节(DRG)中研究添加GM2和去除所有细胞神经节苷脂对于神经突生长和神经元存活的影响
- 作为高效薄层色谱法(HPTLC)参考标准品,并作为酶联免疫吸附试验(ELISA)抗原,分析人前列腺癌(CaP)细胞的神经节苷脂signatures
- 作为GM1合酶体外活性测定反应液的组分
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research