化驗
≥98% (HPLC)
溶解度
H2O: 5 mg/mL (heat 2-10 min at 105C)
alcohol: soluble
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 高效液相色谱鉴定菠萝(Ananas comosus)中的多酚化合物
- 高效液相色谱/光电二极管阵列检测(RP-HPLC/PDAD)分析绿茶Camellia sinensis来源的儿茶素特征
- 作为参考标准品,用于通过高效液相色谱-四极杆飞行时间串联质谱(HPLC-qTOF-MS/MS)分析圆叶葡萄(muscadine grape) 杂交种的黄烷-3-醇(黄烷醇)类化合物特征
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research