主要文件
FG0815
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
别名:
Ham’s F-12
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
质量水平
无菌性
sterile-filtered
sterile
表单
liquid
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, tested
组分
stable glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: yes
运输
ambient
储存温度
2-8°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)