偶联物
FITC conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
C-11, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
储存条件
protect from light
技术
direct immunofluorescence: 1:50 using PtK2 cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human placenta
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848) , KRT13(3858) , KRT13(3858) , KRT18(3875) , KRT18(3875) , KRT4(3851) , KRT4(3851) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678) , Krt10(16661) , Krt10(16661) , Krt13(16663) , Krt13(16663) , Krt18(16668) , Krt18(16668) , Krt4(16682) , Krt4(16682) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt1-18(706059) , Krt1-18(706059) , Krt10(450225) , Krt10(450225) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫原
应用
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)