物料
stainless steel
特点
(9 x 1) configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001000311 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
141 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 726 mm (28.6 in.)
容量
(max box number per rack: 9 (9 x 1))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 288 boxes), Innova C760 (max. 360 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 324 boxes)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG