Key Documents
EP5825744004
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x wide neck bottle 750 mL, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
材料
flat bottom
特點
capacity 1 x wide neck bottle 750 mL
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5825744004 (Global)
參數
3,146 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
150 mm
直徑
104 mm
相容性
for use with 750 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG