主要文件
EP5825739000
Eppendorf® Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.78
特點
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
包裝
set of 2 pieces
製造商/商標名
Eppendorf® 5825739000
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 750 mL round bucket
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG