主要文件
EP5825734009
Adapter for Eppendorf® S-4-104 Rotor
capacity, 14 x 15 mL conical tubes, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
物料
conical bottom
特点
capacity 14 x 15 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5825734009 (Global)
参数
3,197 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
125 mm
直径
17 mm
相容性
for use with 750 mL round bucket
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)