主要文件
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
特点
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5495508007
参数
15,060 max. RCF (18,565 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)