特點
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5409710001 (Global)
參數
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5427R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG