主要文件
EP5409708007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, non aerosol-tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, with rotor lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
特点
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol-tight
with rotor lid
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5409708007 (Global)
参数
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5427R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)