主要文件
EP022638068
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, (4 MTP or 1 DWP), pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103910
特点
aerosol-tight capable
包装
pack of 4
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638068 (NA)
技术
centrifugation: suitable
容量
(4 MTP or 1 DWP)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,750 × g (4,000 rpm)
  • Each bucket accommodates 4 microtiter plates (MTP) or 1 deep well plate (DWP)
  • Compatible with A-4-62 MTP swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)