物料
colorless
conical bottom
描述
Low retention
无菌性
non-sterile
特点
DNase free
PCR clean
包装
pack of 500 ea
容量
2.0 mL
适用性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
最大限度回收核酸。 Eppendorf LoBind 管大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子。样品制备和长期储存珍贵核酸的理想解决方案
特点和优势
大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG