Merck
D8638
Sigma-Aldrich
十二烷基三甲基溴化铵
≥98%
别名:
月桂基三甲基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
CAS号:
分子量:
308.34
Beilstein:
3597463
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
生物来源
synthetic (oragnic)
描述
cationic
方案
≥98%
表单
powder
分子量
308.34 g/mol
mp
246 °C (dec.) (lit.)
溶解性
954 g/L at 20 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
SMILES字符串
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
十二烷基三甲基溴化铵 (DTAB) 是一种多功能季铵表面活性剂,在细胞生物学和生化研究中具有广泛的应用。其独特的特性使其成为溶解蛋白质和肽、提取 DNA 和裂解细胞的宝贵工具。在蛋白质组学研究中,DTAB 在蛋白质溶解和纯化中发挥着至关重要的作用。它破坏疏水相互作用和静电力的能力使其能够有效溶解膜结合蛋白和肽,使它们易于分析和表征。这一特性在涉及膜蛋白的蛋白质组学研究中尤其重要,而膜蛋白通常难以使用传统方法溶解。
除了蛋白质溶解之外,这种阳离子去污剂还可以应用于 DNA 提取过程。它能够与 DNA 相互作用并改变其构象,从而促进 DNA 从细胞成分中释放,从而实现后续的纯化和分析。这一特性对于从各种生物样品(包括组织、细胞和微生物)中分离 DNA 来说特别有用。此外,DTAB 在细胞裂解过程中表现出有效性。它破坏细胞膜并释放细胞内成分的能力使其成为分解细胞并获取细胞内容物的宝贵工具。该特性在各种生物学研究中都有应用,包括蛋白质提取、酶测定和细胞成分分析。
十二烷基三甲基溴化铵 (DTAB) 是一种多功能且应用广泛的表面活性剂,在蛋白质组学研究、细胞生物学和生化研究中具有多种应用 。它溶解蛋白质和肽、提取 DNA 和裂解细胞的能力使其成为各种生物研究和分析技术的重要工具。
应用
十二烷基三甲基溴化铵已用于裂解新生儿正常人表皮角质化细胞(NHEK),以量化细胞内烟酰胺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)和NADPH(简化型)的含量。
十二烷基三甲基溴化铵已用于评估二元混合抗衡离子在表面活性剂吸附膜中的分布。它也被用于研究萃取有机磷农药的表面活性剂的链长相容性。
特点和优势
适用于细胞生物学和生化研究的高品质化合物
其他说明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
可比产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Annabell Plauth et al.
Free radical biology & medicine, 99, 608-622 (2016-10-23)
Resveratrol has gained tremendous interest owing to multiple reported health-beneficial effects. However, the underlying key mechanism of action of this natural product remained largely controversial. Here, we demonstrate that under physiologically relevant conditions major biological effects of resveratrol can be
Study on the distribution of binary mixed counterions in surfactant adsorbed films by total reflection XAFS measurements
Y Imai et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 15, 219-224 (2012)
Xiaofeng Chang et al.
Journal of colloid and interface science, 377(1), 291-298 (2012-04-28)
This study reported, for the first time systematically, photodegradation of Rhodamine B (RhB) in aqueous solution over BiOCl and BiOBr semiconductors. Under visible light irradiation (λ>400 nm, λ>420 nm and λ=550±15 nm), RhB adsorbed on the surface of BiOCl and
Bongyong Lee et al.
Scientific reports, 10(1), 3716-3716 (2020-03-01)
Sensitive and specific diagnostic and prognostic biomarkers for prostate cancer (PCa) are urgently needed. Urine samples are a non-invasive means to obtain abundant and readily accessible "liquid biopsies". Herein we used urine liquid biopsies to identify and characterize a novel
Anupam Patgiri et al.
Nature biotechnology, 38(3), 309-313 (2020-01-15)
An elevated intracellular NADH:NAD+ ratio, or 'reductive stress', has been associated with multiple diseases, including disorders of the mitochondrial electron transport chain. As the intracellular NADH:NAD+ ratio can be in near equilibrium with the circulating lactate:pyruvate ratio, we hypothesized that