等級
Molecular Biology
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 2025
化驗
≥98% (TLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
凝集数
170
顏色
white
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
一般說明
适用于分离植物等生物中高分子量DNA的阳离子洗涤剂。
應用
- 优化基于CTAB的高通量实验方案,用于从瘤胃液、植物和细菌纯培养物中提取qPCR级DNA。.: 本研究详细介绍了使用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)从各种生物样本中提取适用于定量PCR(qPCR)的高质量DNA的高通量方案的优化。优化的方案对于分子生物学应用意义重大,因为这种方案确保了高效可靠的DNA提取,这对下游遗传分析十分关键。(Minas et al., 2011)。
警告
毒性:有害(C)
準備報告
可能需要加热至30-35°C才能完全溶解。
重構
在复溶后室温(20°C)下储存。储备液可在室温最长稳定6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Gastrointestinal tract, Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
471.2 °F - closed cup
閃點(°C)
244 °C - closed cup