Merck
CLS9186
康宁 ® 抽吸移液器
volume 2 mL
别名:
Aspiration pipette, Corning pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
eCl@ss:
32070201
NACRES:
NB.01
材料
polystyrene
無菌
sterile
包裝
pack of 100 ea
case of 1000 ea
製造商/商標名
Corning 9186
容量
2 mL
容積
2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Corning® 抽吸移液器由光学透明的聚苯乙烯制成, 具有良好的耐用性和机械强度。
  • 无菌、无刻度、无塞的移液器最适合于在真空下无菌抽吸液体。.
  • 独立包装和散装
  • 一次性产品,经验证无热原
抽吸移液器是无菌、无刻度、无插头的聚苯乙烯移液器,用于真空抽吸吸取液体。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.