Merck
CLS4485
Corning® Costar® Stripette® 血清移液管,单独纸/塑料包装
capacity 1 mL
别名:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
包裝
case of 1000
bag of 50
製造商/商標名
Corning 4485
測量範圍
accuracy: 0.01 mL
長度
278 mm
容量
1 mL
吸頭內徑
0.065 in.
顏色
yellow color-coded stripe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning Costar Stripette移液管的纸/塑料包装可通过推出或剥离技术轻松打开。由于其包装减少了静电粘附,它也是无菌细胞培养和/或组织培养应用的理想选择,特别是在戴乳胶手套时。 这些Stripette移液管是无菌的、独立包装的血清移液管,旨在为无菌细胞/组织培养技术提供最佳的条件。
  • 纸张上的颜色编码可以轻松对移液管规格进行识别。
  • 纸/塑料包装可以便于看到整个移液管
  • 独特的彩色编码放大条纹,更容易在弯月面上进行查看。
  • 无菌、独立包装和已认证无热原和DNase-/RNase
  • 全量程精度在±2%以内
  • 每个移液管包装上都印有批号
  • 已经过校准,可通过吹出将(TD-EX20ºC)内容物移出
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.