主要文件
CLS70372160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, narrow mouth, graduated
别名:
Pyrex® glass bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
材料
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
square bottle
特點
autoclavable
cap
soda lime glass
包裝
pkg of 12 ea
case of 48 ea
製造商/商標名
Corning 70372-160
容量
160 mL
直徑× 高度
44 mm × 150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.