主要文件
CLS6795420KIT
Corning® 带有数字显示屏和外部温度探头的加热板搅拌器套件
AC/DC input 120 V AC, 60 Hz, L × W 5 in. × 7 in.
别名:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Corning
存货情况
not available in EU
长度 × 宽度
5 in. × 7 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该Corning套件含有一个带有5" x 7" (12.7 x 17.8 cm)的微晶玻璃顶部的搅拌热板,并具有数字温度和搅拌速度显示。该套件包括一个外部温度控制器(CLS6795PR)、两个9"(22.9 cm)支撑杆(CLS440129)[可连接在一起(18")]、以及搅拌棒取栓器。外部温度控制器和支撑杆可以单独购买,也可以作为附件套件(CLS6795KIT)的一部分购买。它设计为以120V/60Hz的电压运行,并带有标准的美国三爪插头,可用于北美和其他电气要求类似的地区。2年保修期;UL和cUL认证
特点和优势
性能特点:
  • 微处理器可在5°C(如果环境温度为0°C或更低)到550°C的范围内保持一致且可重复的温度设置。
  • 数字LED温度显示可以以5°C为增量进行调节,并闪烁直至达到设定温度。
  • 外部温度控制器真正控制容器内的温度,而无需密切监控液体温度。
  • 独家的闭环搅拌控制可监控和调节60-1150 RPM的搅拌速度,适用于水溶液、粘稠或半固体溶液。
  • 更大、更坚固的磁体改善了搅拌棒的耦合,并结合了自动斜升速度调节功能,从而最大限度地减少了去耦。
安全特性
  • 当顶板温度超过60°C时,即使关闭了加热控制,明亮的LED HOT TOP图标也会亮起。
  • 如果设备过热,独立的温度传感器则会切断电源。
  • 当控制器不在液体中时,外部温度控制器将关闭设备。
  • 两件式铸造设计可将溢出物远离电子设备,并包含一个用于9”至18"(22.9至45.7 cm)支撑杆的内置支架。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)