物料
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
包装
pack of 96
case of 960
制造商/商品名称
Corning 6571
技术
PCR: suitable
容量
0.2 mL
管外径
0.256 in.
颜色
clear
配件
cap (push fit)
适用性
suitable for (PCR applications)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
康宁公司® PCR 管
- 由薄壁聚丙烯制成,设计与加热块精确匹配,以优化热传递
- 非无菌和经认证的无 dna 酶和 rna 酶
- 可在 121℃ 下进行高压蒸汽灭菌,可承受离心至 10,000 xg
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.