Merck
CLS4931
Costar ® 真空吸引器
8-channel adapter
别名:
Costar aspirator, Vacuum aspirator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.11
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Corning 4931
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这是一个 8 通道适配器,安装在 Costar ® 抽吸器 (CLS4930) 上,可用于在 96 孔板上同时从 8 个孔中移除培养基和溶液。
请注意: 仅为产品 CLS4931 提供 8 通道 适配器 ,尽管此网页上的图像显示适配器和 Costar ® 抽吸器 (CLS4930) 一起单独出售
法律資訊
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.