主要文件
CLS431111
康宁 ® 方形生物分析皿
with handles, not TC treated, square
别名:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.13
物料
polystyrene
square
无菌性
sterile; γ-irradiated
包装
sleeve of 4 x 4
制造商/商品名称
Corning 431111
高度
18 mm
长度 × 宽度
245 mm × 245 mm
表面积
500 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Corning® 方形生物测定皿由光学透明的聚苯乙烯制成。
  • 堆叠边缘设计有利于安全堆叠并防止滑动。
  • 可与自动菌落挑选仪兼容。
  • 经认证的无热原培养皿均配有盖子。
培养皿用途包括大规模菌落计数和空斑提升、微生物分析、杂交。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)