主要文件
CLS430597
Corning® 未经处理的培养皿
D × H 150 mm × 25 mm
别名:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.13
物料
polystyrene
round
无菌性
sterile
包装
sleeve of 5
制造商/商品名称
Corning 430597
直径 × 高度
150 mm × 25 mm
表面积
148 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
150 和 245 毫米培养皿是用于 35 和 60 毫米培养皿的出色载体和培养盘。这样可以避免溢漏并降低污染风险。
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成
  • 对于不需要细胞贴壁的应用,不进行细胞贴壁处理
  • 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
  • 具有堆叠珠,方便处理
  • 具有通风口,可实现一致的气体交换
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)